P1146
Fosfatase, ácida
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
Sinônimo(s):
(Ótimo de fosfo-hidrolase monoéster ortofosfórica ácida), Fosfatase ácida
Selecione um tamanho
R$ 700,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 700,00
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥3.0 units/mg solid
peso molecular
69 kDa
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
chave InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)