03359123001
Roche
Alkaline Phosphatase recombinant, highly active
EIA Grade, from Pichia Pastoris
Selecione um tamanho
R$ 3.501,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.501,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
atividade específica
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
embalagem
pkg of 10 mg (500 μl)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
20 mg/mL (ready-to-use)
pH ideal
8.0(Stability)
9.8(Activity)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The recombinant enzyme guarantees superior lot-to-lot consistency and completely eliminates the risk of BSE.
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Especificações
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?