Documentos Principais
P1192
Millipore
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥4% Amino
Sinônimo(s):
Pepticase®
Selecione um tamanho
250 G
R$ 766,00
5 KG
R$ 6.707,00
R$ 766,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 766,00
5 KG
R$ 6.707,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
R$ 766,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Pepticase®, suitable for microbiology
fonte biológica
bovine milk
Formulário
powder
análise de nitrogênio
≥4.0% amino, ≥11.0% total
perda
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
aplicação(ões)
microbiology
Aplicação
Tryptic digest with excellent solubility and clarity of solution. Especially good for preparation of thioglycollate media.
Informações legais
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)