F6627
5-Fluorouracil
≥99% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5-Fluorouracil, ≥99% (HPLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
white
pf
282-286 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NH4OH: soluble
DMSO/DMF: soluble
methanol: soluble
εmax
7.07 at 265 nm in 0.1 M HCl
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TYMS(7298)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.