D134406
3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
97%
Sinônimo(s):
4′-Hydroxy-3′,5′-dimethoxyacetophenone, Acetosyringone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
124-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(OC)c1O)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(13-2)10(12)9(5-7)14-3/h4-5,12H,1-3H3
chave InChI
OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2