5.04314
Bortezomib
≥98% (LC/MS), solid, 20S proteasome inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Bortezomib, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, BTZ, LDP-341, LDP341, MG341, MLN-341, MLN341, PS341, Proteasome Inhibitor XXII, PS-341, MG-341, Pyz-Phe-boroLeu, (R)-3-Methyl-1-((S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carboxamido)propanamido)butylboronic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
Bortezomib,
Ensaio
≥98% (LC/MS)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 2 mg/mL (with sonication)
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17-/m0/s1
chave InChI
GXJABQQUPOEUTA-RDJZCZTQSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Cell permeable and enables targeted action
- Allows reversible modulation of cellular processes
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Tamatani, T., et al. 2013. Int. J. Oncol.42, 935.
Beck, P., et al. 2012. J. Biol. Chem.393, 1101.
Fang, H.T., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.109, 2521.
Chen, D., et al. 2011. Curr. Cancer Drug Targets11, 239.
Demo, S.D., et al. 2007. Cancer Res.67, 6383.
Adams, J., et al. 1999. Cancer Res.59, 2615.
Teicher, B.A., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 2638.
Adams, J., et al. 1998. Bioorg. Med. Chem. Lett.8, 333.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.