Documentos Principais
L3790
Sigma-Aldrich
Lisozima
10 mg/mL
Sinônimo(s):
Mucopeptídeo N-acetilmuramoil-hidrolase, Muramidase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.56
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
chicken egg white
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
single-chain 14.3 kDa
concentração
≥400000 units/mL
10 mg/mL
técnica(s)
cell based assay: suitable
adequação
suitable for cell lysis
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
chicken ... LYZ(396218)
Descrição geral
Lysosyme is an enzyme found in egg white that breaks down the cell walls in bacteria enhancing the efficiency of DNA and protein extraction.
Aplicação
A enzima quebra as paredes celulares das bactérias; usada para preparar esferoplastos.
Suitable for the purification of both DNA and protein from bacteria.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A lisoenzima hidrolisa as ligações β(1→4) entre o ácido N-acetilmurâmico e os resíduos de N-acetil-D-glicosamina no peptidoglicano e entre resíduos de N-acetil-D-glicosamina na chitodextrina. Células gram-positivas são bastante susceptíveis a essa hidrólise, pois suas paredes celulares têm uma alta proporção de peptidoglicano. Bactérias gram-negativas são menos susceptíveis devido à presença de uma membrana externa e uma menor proporção de peptidoglicano. Contudo, essas células podem ser hidrolisadas na presença de EDTA que quela íons metálicos na membrana bacteriana externa.
A enzima fica ativa em um amplo intervalo de pH (6,0 a 9,0). Em pH 6,2, atividade máxima é observada ao longo de um intervalo de forças iônicas (0,02 a 0,100 M) que em pH 9,2 (0,01 a 0,06 M).
Adequação
Tested for suitability with CelLytic B in protein extraction from bacteria.
Definição da unidade
One unit will lyse 0.4 μg of Micrococcus lysodeikticus per minute by turbidimetric detection at 600 nm when suspended in buffer at pH 8.0 at 37 °C.
forma física
Ready to use solution:10 mg/mL lysozyme in 25 mM sodium acetate pH 4.5 with 50% glycerol.
Solution in 50% glycerol, 25 mM Sodium Acetate
Informações legais
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Phase-sensitive spatially-modulated surface plasmon resonance polarimetry for detection of biomolecular interactions
Patskovsky,S et al.
Sens. Actuators, 133 (2), 628-631 (2008)
Michael G Drage et al.
Cellular immunology, 258(1), 29-37 (2009-04-14)
Mycobacterium tuberculosis (Mtb) signals through Toll-like receptor 2 (TLR2) to regulate antigen presenting cells (APCs). Mtb lipoproteins, including LpqH, LprA, LprG and PhoS1, are TLR2 agonists, but their co-receptor requirements are unknown. We studied Mtb lipoprotein-induced responses in TLR2(-/-), TLR1(-/-)
Daimon P Simmons et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(4), 2405-2415 (2010-07-28)
Dendritic cells (DCs) cross process exogenous Ags and present them by class I MHC (MHC-I) molecules to CD8(+) T cells specific for Ags from viruses and bacteria such as Mycobacterium tuberculosis. Unmethylated CpG DNA signals through TLR9 to induce type
Benjamin S Waldman et al.
Cell, 180(2), 359-372 (2020-01-21)
Toxoplasma gondii chronically infects a quarter of the world's population, and its recrudescence can cause life-threatening disease in immunocompromised individuals and recurrent ocular lesions in the immunocompetent. Acute-stage tachyzoites differentiate into chronic-stage bradyzoites, which form intracellular cysts resistant to immune
Patricia Chastagner et al.
EMBO molecular medicine, 12(12), e12025-e12025 (2020-11-13)
Tau accumulation in the form of neurofibrillary tangles in the brain is a hallmark of tauopathies such as Alzheimer's disease (AD). Tau aggregates accumulate in brain regions in a defined spatiotemporal pattern and may induce the aggregation of native Tau
Protocolos
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Questions
  1. Hiya, Just want to ask what is the solution the lysozyme is dissolved in for this product?
    1 answer
    1. This solution is supplied as a solution of lysozyme at 10 mg/mL, in 25 mM sodium acetate, pH 4.5, with 50% glycerol.