M3770
Micrococcus lysodeikticus ATCC No. 4698
suitable for substrate for the assay of lysozyme, lyophilized cells
Sinônimo(s):
Micrococcus luetus
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized cells
Nível de qualidade
adequação
suitable for substrate for the assay of lysozyme
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.