Documentos
I7018
Sigma-Aldrich
3-Isobutil-1-metilxantina
≥99%, BioUltra
Sinônimo(s):
1-Metil-3-isobutilxantina, 3,7-Di-hidro-1-metil-3-(2-metilpropil)-1H-purina-2,6-diona, 3-Isobutil-1-metil-2,6(1H,3H)-purinadiona, IBMX
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein:
247859
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99%
Impurezas
<0.005% Phosphorus (P)
resíduo de ignição
<0.1%
pf
200-201 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble 1 M (with gentle warming)
traços de ânion
sulfate (SO42-): <0.05%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.005%
K: <0.05%
Mg: <0.005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN1C(=O)N(C)C(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C10H14N4O2/c1-6(2)4-14-8-7(11-5-12-8)9(15)13(3)10(14)16/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,11,12)
chave InChI
APIXJSLKIYYUKG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
A 3-isobutil-1-metilxantina, um inibidor de adenosina 3′,5′ monofosfato cíclico fosfodiesterase (cAMP PDE), foi usada:
  • para diferenciação adipogênica
  • em cultura de tecidos
  • na diferenciação de pré-adipócitos 3T3-L1
Ações bioquímicas/fisiológicas
O aumento no nível de cAMP resultante da inibição de fosfodiesterase por IBMX ativa a PKA, o que diminui a proliferação, aumenta a diferenciação e induz a apoptose. A IBMX inibe a liberação de 5-hidroxitriptamina induzida por fenilefrina em células epiteliais neuroendócrinas da mucosa das vias respiratórias (CI50: 1,3 μM). A IBMX também age como antagonista no receptor de adenosina. Demonstrou-se que a IBMX inibe os canais iônicos da junção neuromuscular, células GH3 e células musculares lisas vasculares. A IBMX induz a liberação de cálcio das reservas intracelulares nos neurônios sensoriais.
Características e benefícios
  • Teste de elementos-traço por ICP
  • Teste de ICP para teor em nível traço de enxofre (como sulfato) e fósforo (como fosfato)
  • Testes cromatográficos de íons para teor de amônio em nível traço
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I9278
Insulina
Dexametasona powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, &#8805;80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8893
Dexametasona
Forscolina For use in molecular biology applications
Sigma-Aldrich
F3917
Forscolina
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
I0516
Insulina
Distinct roles of the phosphatidate phosphatases lipin 1 and 2 during adipogenesis and lipid droplet biogenesis in 3T3-L1 cells
Sembongi H, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M113 (2013)
Preferential apelin-13 production by the proprotein convertase PCSK3 is implicated in obesity
Shin K, et al.
FEBS Open Bio, 3(1), 328-333 (2013)
The next generation of phosphodiesterase inhibitors: structural clues to ligand and substrate selectivity of phosphodiesterases.
David T Manallack et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(10), 3449-3462 (2005-05-13)
Ryan D Rose et al.
Theriogenology, 79(1), 142-148 (2012-10-30)
Physical removal of mammalian cumulus-oocyte complexes (COCs) from ovarian follicles results in spontaneous resumption of meiosis, largely because of a decrease in cAMP concentrations, causing asynchrony between cytoplasmic and nuclear maturation and decreased oocyte developmental competence. The aim of this
Masayoshi Higuchi et al.
Stem cells and development, 22(6), 878-888 (2012-10-03)
Both reactive oxygen species (ROS) and Forkhead box O (FOXO) family transcription factors are involved in the regulation of adipogenic differentiation of preadipocytes and stem cells. While FOXO has a pivotal role in maintaining cellular redox homeostasis, the interactions between