H3398
DL-β-Hydroxylauric acid
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
3-Hydroxydodecanoic acid
Ensaio
≥99% (GC)
forma
solid
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
MUCMKTPAZLSKTL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3