T2877
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine
≥95% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine, T3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D +23.0°, c = 2 in 1 N HCl: ethanol, 1:2
técnica(s)
transfection: suitable
pf
234-238 °C (lit.)
solubilidade
4 M NH4OH in methanol: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
chave InChI
AUYYCJSJGJYCDS-LBPRGKRZSA-N
Informações sobre genes
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3