G8769
D-(+)-Glicose
45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
D-Glucopyranose
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
forma
solution
concentração
45% in H2O
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Descrição geral
Aplicação
- no meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) para cultivar células Flp-In 293
- em meio de dissecção para cortes coronais do cérebro de ratos
- em meio neurobasal para cultivo de células do hipocampo
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1