Documentos Principais
G8270
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glicose
≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
Dextrose
Selecione um tamanho
100 G
R$ 219,00
1 KG
R$ 347,00
5 KG
R$ 737,00
10 KG
R$ 1.010,00
25 KG
R$ 2.096,00
R$ 219,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 219,00
1 KG
R$ 347,00
5 KG
R$ 737,00
10 KG
R$ 1.010,00
25 KG
R$ 2.096,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 219,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
maize
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Descrição geral
A D-(+)-glicose é um monossacarídeo e é a principal fonte de energia, na forma de ATP, para organismos vivos.[1] O efeito da adição de glicose como suplemento nos meios de infecção de oocistos de Cryptosporidium parvum foi estudado.[2] Demonstrou-se que um molde de glicose ligado a polímero é útil para síntese paralela de diversos compostos em múltiplas etapas.[3]
Aplicação
A D-(+)-glicose foi usada como padrão para estimar açúcares totais em amido hidrolisado pelo método de fenol-ácido sulfúrico.[4]
Ela foi usada para preparar os seguintes meios líquidos para cultivo de células de levedura:[5]
  • Caldo de glicose CM sem HIS (histidina)
  • Caldo de glicose CM sem URA (uracila)
  • Caldo de glicose CM sem TRP (triptofano)
Nota de preparo
O material pode produzir uma solução amarelada se for preparado em uma concentração maior do que 2 g + 15 ml.
Outras notas
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
D-(+)-Glicose 100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G8644
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G6152
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose 45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G8769
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose ≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri™
Sigma-Aldrich
RDD016
D-(+)-Glicose
D-(+)-Glicose tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
49152
D-(+)-Glicose
D-(+)-Galactose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G0750
D-(+)-Galactose
Batch and continuous biohydrogen production from starch hydrolysate by Clostridium species.
Chen SD, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(7), 1803-1812 (2008)
Principles of micro Sequential Injection Analysis in the Lab-on-Valve format and its Introduction into a Teaching Laboratory
Decuir MS, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 24(2), 103-103 (2007)
D-Glucose as a Pentavalent Chiral Scaffold.
Opatz T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(8), 1527-1536 (2003)
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this
Cindy Lalancette et al.
Applied and environmental microbiology, 76(2), 566-577 (2009-11-26)
The inactivation of Cryptosporidium oocysts is a main driver in the selection of water treatment disinfection strategies, and microbial risk analysis provides a sound basis for optimizing water treatment processes. U.S. Environmental Protection Agency method 1622/23 provides an estimate of
Protocolos
Enzymatic Assay of Invertase
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is it alpha d glucose crystal?
    1 answer
    1. This product is not tested to determine the amounts of alpha and beta anomers on a lot to lot basis, but it contains both alpha and beta anomers. Historical data indicates approximately 90% a-Glucose and 7% b-Glucose. Please note that When D-glucose is dissolved in water, the optical rotation gradually changes (mutarotates) due to the formation of an equilibrium mixture consisting of approximately one-third α- and two-thirds β-D-glucose.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Is this product a mixture of alpha and beta glucose? Thanks in advance!
    1 answer
    1. This product is not tested to determine the amounts of alpha and beta anomers on a lot to lot basis. However, historical data indicates approximately 90% a-Glucose and 7% b-Glucose.
      Helpful?
  5. What is the difference between product number G8270 and G5767? Thanks in Advance
    1 answer
    1. The are several differences between products G8270 and G5767. The primary difference is the biological source. G8270 is sourced from Maize while G5767 is sourced from Wheat.
      Please see the product comparison table below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/compare?products=G8270%3ASIGMA%3Aundefined%2CG5767%3ASIAL%3Aundefined&country=US&language=en
      It may be helpful to review the specification sheet for testing on these products:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/202/020/G8270-BULK________SIGMA____.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/333/481/G5767-BULK.pdf