G5146
D-(+)-Glicose
Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
Dextrose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
maize
Nível de qualidade
grau
Hybri-Max™
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.5%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.