1.08337
D-(+)-Glicose
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
500 °C
potência
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
470 g/L
densidade volumétrica
630 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1