Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
G6013
Sigma-Aldrich
L-Glutationa reduzida
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
γγ-L-Glutamil-L-cisteinil-glicina, GSH
Selecione um tamanho
5 G
R$ 666,00
10 G
R$ 1.070,00
25 G
R$ 1.973,00
100 G
R$ 6.049,00
R$ 666,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 666,00
10 G
R$ 1.070,00
25 G
R$ 1.973,00
100 G
R$ 6.049,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
307.32
Beilstein:
1729812
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 666,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
L-Glutationa reduzida, suitable for cell culture, BioReagent, ≥98.0%, powder
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white
pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
Aplicação
Pode ser usado na concentração de 5-10 mM para eluir glutationa S-transferase (GST) de agarose com glutationa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antioxidante endógeno que tem um papel importante na redução das espécies reativas de oxigênio formadas durante o metabolismo celular e a “explosão respiratória”. A glutationa S-transferase catalisa a formação de tioéteres de glutationa com xenobióticos, leucotrienos e outras moléculas que têm um centro eletrofílico. A glutationa também forma pontes bissulfeto com resíduos de cisteína em proteínas. Por meio desses mecanismos, ela pode ter o efeito paradoxal de reduzir a eficácia de agentes antineoplásicos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Lisong Ma et al.
The New phytologist, 208(2), 507-518 (2015-05-15)
Plant-invading microbes betray their presence to a plant by exposure of antigenic molecules such as small, secreted proteins called 'effectors'. In Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol) we identified a pair of effector gene candidates, AVR2-SIX5, whose expression is controlled
Shinya Tsukiji et al.
Nature chemical biology, 5(5), 341-343 (2009-03-31)
Here we describe a method for the site-selective attachment of synthetic molecules into specific 'endogenous' proteins in vivo using ligand-directed tosyl (LDT) chemistry. This approach was applied not only for chemically labeling proteins in living cells, tissues and mice but
Jamuna Risal Paudel et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 569-579 (2015-01-22)
One or more effectors in the labial saliva (LS) of generalist Noctuid caterpillars activate plant signaling pathways to modulate jasmonate (JA)-dependent defense responses; however, the exact mechanisms involved have yet to be elucidated. A potential candidate in this phytohormone interplay
Hongwei Jiang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(6), 2281-2291 (2015-02-15)
Osteoclast differentiation and function are highly dependent on the assembly and turnover of actin filaments, but little is known about the roles of actin binding proteins in these processes. Adseverin (Ads), a member of the gelsolin superfamily of actin capping
Mikito Owa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(26), 9461-9466 (2014-07-01)
Outer arm dynein (OAD) in cilia and flagella is bound to the outer doublet microtubules every 24 nm. Periodic binding of OADs at specific sites is important for efficient cilia/flagella beating; however, the molecular mechanism that specifies OAD arrangement remains
Artigos
Learn how glutathione and other components affect serum-free cell culture systems for protein biomanufacturing.
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the GSH level in plasma?
    1 answer
    1. It is in the micromolar range (approximately 4.5 mM). Chawla RK, Lewis FW, Kutner MH, et al. Plasma cysteine, cysteine, and glutathione in cirrhosis. Gastroenterology, 87, 770-776 (1984).
      Helpful?
  6. What are the GSH levels in human tissues?
    1 answer
    1. The GSH levels in human tissues normally range from 0.1 to 10 mM, most concentrated in the liver (up to 10 mM) and in the spleen, kidney, lens, erythrocytes, and leukocytes. Bremer HJ. Duran M, Kamerling JP, et al. Glutathione. In: Bremer HJ,DuranM, Kamerling JP, et al, eds. Distubance of Amino Acid Metabolism: Clinical Chemistry and Diagnosis. Baltimore-Munich: Urban and Schwarzenber; 1981:80-82.