SRP5348
GST protein, tag-free
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
~25 kDa
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Escherichia coli IAI39 ... gst> gst
gst(7152360)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)