G6511
Glutathione S-Transferase from equine liver
lyophilized powder, ≥25 units/mg protein
Sinônimo(s):
GST, Glutathione R-transferase, Glutathione S-alkenetransferase, Glutathione S-alkyltransferase, Glutathione S-aralkyltransferase, Glutathione S-aryltransferase, Glutathione S-epoxidetransferase
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
equine liver
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥25 units/mg protein
peso molecular
45-50 kDa
composição
Protein, ≥60%
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
- as a constituent of Tris buffer for incubation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) with atracurium to assess the proliferation of HUVEC in the presence of atracurium[2]
- as a component of GSB stock solution to determine GSB (glutathione S-bimane) conjugate fluorescence intensity in intact Arabidopsis cells[3]
- as an enzyme standard in spectrophotometric assay to determine the activity of GST[4]
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Purified and assayed by a modification of the method of Simons and Vander Jagt.
Enzymatic activities are based on the conjugation of reduced glutathione with a second substrate. The individual proteins generally have activity with more than one class of substrate.
Inibidor
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)