Merck
Todas as fotos(10)
Documentos
G4251
Sigma-Aldrich
L-Glutationa reduzida
≥98.0%
Sinônimo(s):
Glutationa-SH, γγ-L-Glutamil-L-cisteinil-glicina, GSH
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH(CO2H)CH2CH2CONHCH(CH2SH)CONHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
307.32
Beilstein:
1729812
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
L-Glutationa reduzida, ≥98.0%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
cor
white
pf
192-195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
detection
grupo funcional
amine
carboxylic acid
thiol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
γ-Glu-Cys-Gly
Descrição geral
A glutationa (GSH) é uma molécula onipresente encontrada em muitas células e tecidos. Os três aminoácidos presentes na GSH são a glicina, a cisteína e o ácido glutâmico.
Aplicação
A L-glutationa (GSH) reduzida foi usada no tampão de eluição para eluir proteínas fundidas com GST (glutationa S-transferase) usando esferas de glutationa-agarose. Ela também foi usada para preparar uma curva padrão para análises de GSH.
Pode ser usado na concentração de 5-10 mM para eluir glutationa S-transferase (GST) de agarose com glutationa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A glutationa (GSH) forma conjugados com vários metabólitos e xenobióticos. Atua como um importante cofator para várias enzimas. A GSH está envolvida em muitas vias metabólicas e de sinalização. A glutationa funciona como um tampão de tiol para proteínas celulares como as tiorredoxinas e as metalotioneínas. A GSH também está envolvida na regeneração de antioxidantes como tocoferóis e ascorbato.
Antioxidante endógeno que tem um papel importante na redução das espécies reativas de oxigênio formadas durante o metabolismo celular e a “explosão respiratória”. A glutationa S-transferase catalisa a formação de tioéteres de glutationa com xenobióticos, leucotrienos e outras moléculas que têm um centro eletrofílico. A glutationa também forma pontes bissulfeto com resíduos de cisteína em proteínas. Por meio desses mecanismos, ela pode ter o efeito paradoxal de reduzir a eficácia de agentes antineoplásicos.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Nitric oxide as an independent regulatory factor in regenerating rat liver.
Tuncyurek P, et al.
Acta Chirurgica Belgica, 106, 581-581 (2006)
Surface Plasmon Resonance (SPR) Analysis of Binding Interactions of Inner-Ear Proteins.
Drescher DG, et al.
Methods in Molecular Biology, 1427, 165-165 (2016)
Co-purification and direct interaction of Ras with caveolin, an integral membrane protein of caveolae microdomains. Detergent-free purification of caveolae microdomains.
Song KS, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271, 9690-9690 (1996)
Cu 2 O/NiO x/graphene oxide modified glassy carbon electrode for the enhanced electrochemical oxidation of reduced glutathione and nonenzyme glucose sensor.
Yuan B et al.
Electrochimica Acta, 104, 78-78 (2013)
Effects of N-acetylcysteine, oral glutathione (GSH) and a novel sublingual form of GSH on oxidative stress markers: A comparative crossover study
Schmitt B, et al.
Redox Biology, 6, 198-205 (2015)
Artigos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.