Merck
Todas as fotos(9)
Documentos
D8130
Sigma-Aldrich
Ácido 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoico)
≥98%, BioReagent, suitable for determination of sulfhydryl groups
Sinônimo(s):
3-Carboxi-4-nitrofenil dissulfeto, Bis(3-carboxi-4-nitrofenil) dissulfeto, DTNB, Reagente de Ellman, Ácido 6,6′-dinitro-3,3′-ditiodibenzoico
About This Item
Fórmula linear:
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
Número CAS:
Peso molecular:
396.35
Beilstein:
1896821
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98%
forma
powder
pf
240-245 °C (dec.) (lit.)
adequação
suitable for determination of sulfhydryl groups
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido 5,5′-ditiobis-[2-nitrobenzoico] também é conhecido como DTNB, ou reagente de Ellman. É um reagente solúvel em água, que interage com grupos tiol e pode ser usado convenientemente em pH neutro. O ânion tiolato (RS-) reage com o reagente de Ellman (DTNB2-) para produzir o ânion 2-nitro-5-tiobenzoato (TNB2-) e um dissulfeto misto (R-S-TNB-). O TNB2- tem um alto coeficiente de absorção molar, e absorve na faixa de 412 nm. Essa absorção é independente do pH, em pH> 7,3.
Aplicação
O reagente de Ellman pode ser usado em ensaio de acetilcolinesterase, e para marcar especificamente resíduos de cisteína. Ele é um reagente sensível para medir o teor de sulfidrila livre em proteínas, peptídeos e tecidos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Reassessment of Ellman's reagent.
P W Riddles et al.
Methods in enzymology, 91, 49-60 (1983-01-01)
Christian K Riener et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 266-276 (2002-07-12)
Since its introduction in 1959, Ellman's reagent (5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoic acid)) has been the favorite reagent for spectrophotometric measurement of protein sulfhydryls. Meanwhile however, evidence has accumulated that many protein sulfhydryls give an incomplete reaction with Ellman's reagent, even during prolonged assay
Venkaiah Betapudi et al.
Science translational medicine, 12(527) (2020-01-24)
Chemical warfare nerve agents are organophosphorus chemical compounds that induce cholinergic crisis, leaving little or no time for medical intervention to prevent death. The current chemical treatment regimen may prevent death but does not prevent postexposure complications such as brain
Ellman's reagent: 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid)--a reexamination.
P W Riddles et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 75-81 (1979-04-01)
María Elena Quintanilla et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 14, 122-122 (2020-08-28)
Chronic ethanol intake results in brain oxidative stress and neuroinflammation, which have been postulated to perpetuate alcohol intake and to induce alcohol relapse. The present study assessed the mechanisms involved in the inhibition of: (i) oxidative stress; (ii) neuroinflammation; and
Protocolos
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.