Documentos Principais
34522
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS44596
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N′-Formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.452,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15Cl3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
353.63
Beilstein:
9142204
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.452,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(OCCN(CCC)C(NC([H])=O)=O)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
chave InChI
RHDVQZWCBQXOJW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Dissipation and Dietary Risk Assessment of Prochloraz in Strawberries under Greenhouse Conditions.: This research investigates the dissipation rates and dietary risks of Prochloraz in strawberries, emphasizing the role of its metabolite BTS44596 in assessing the safety and environmental impact of fungicide applications in agriculture (Wang et al., 2023).
  • The journey of prochloraz pesticide in Citrus sinensis: Residual distribution, impact on transcriptomic profiling and reduction by plasma-activated water.: This research examines the distribution and reduction of Prochloraz residues and their metabolites like BTS44596 in citrus plants, contributing to the understanding of fungicide degradation products in environmental impact assessments (Lin et al., 2023).
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)