A4906
(+)-Abscisic acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator
Sinônimo(s):
(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, ABA, Dormin
About This Item
Produtos recomendados
product name
(+)-Abscisic acid, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
chave InChI
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Aplicação
- as a supplement for the germination of Arabidopsis thaliana seeds
- as a component of buffered nodulation medium to check its effects on lateral root density (LRD) in leguminous and non-leguminous plants
- as a standard to study its effects on root meristem defects in Medicago truncatula latd mutant
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3