11034731001
Roche
Primer "random"
lyophilized, sufficient for ≤400 reactions, pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
Sinônimo(s):
primer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized
Nível de qualidade
uso
sufficient for ≤400 reactions
embalagem
pkg of 2 mg (Primer, Random pd(N)6 Potassium Salt)
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Offers a consistent representation of all RNA sequences in mRNA
- Can prime cDNA transcription from RNAs lacking a poly(A) tail
- Short cDNA transcripts can overcome the challenges posed by RNA secondary structures
- The average length of cDNAs formed can be controlled by adjusting the ratio of random primers to RNA in the reverse transcription (RT) reaction
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?