Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
M5655
Sigma-Aldrich
Azul de tiazolil Brometo de tetrazólio
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
Brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio, Brometo de metil-tiazolil-difenil-tetrazólio, MTT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H16BrN5S
Número CAS:
Peso molecular:
414.32
Beilstein:
4081397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pf
195 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Azul de tiazolil, azul de tetrazólio (MTT) pode ser usado na medição da proliferação celular. O MTT produz uma solução amarelada que é convertida em formazan de MTT azul-escuro, insolúvel em água, por desidrogenases mitocondriais de células vivas. Os cristais azuis são solubilizados com isopropanol acidificado e a intensidade é medida por colorimetria em 570 nm. O MTT foi usado como um reagente histoquímico/citoquímico e para a detecção de NAD. Sistemas de enzimas ligadas a ADP em tecidos não podem ser detectados com MTT devido à ligação do cátion pela armadilha de cianeto usada. O MTT é rapidamente reduzido a formazan, que é quelado com níquel, cobre e cobalto. O quelato de cobalto foi usado em sistemas oxidativos.
O brometo de tetrazólio azul de tiazolil foi usado como indicador colorimétrico de atividade metabólica em ensaios de viabilidade celular (ensaio de MTT). Ele também foi usado para determinar a proliferação celular.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sahar Yarahmadi et al.
Gene, 711, 143939-143939 (2019-06-21)
Sirtuin 1 is one of the regulators of cell growth and survival and its inhibition is suggested as a suitable mechanism to overcome breast cancer development. In this study we explored the role of miR-211-5p in SIRT1/p53 pathway and its
Fabrication, mechanical properties, and biocompatibility of graphene-reinforced chitosan composites
Fan H, et al.
Biomacromolecules, 11(9), 2345-2351 (2010)
UNC569, a novel small-molecule mer inhibitor with efficacy against acute lymphoblastic leukemia in vitro and in vivo
Christoph S, et al.
Molecular Cancer Therapeutics (2013)
Nanoparticles made from novel starch derivatives for transdermal drug delivery
Santander Ortega MJ, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 141(1), 85-92 (2010)
Dasatinib synergizes with doxorubicin to block growth, migration, and invasion of breast cancer cells
Pichot CS, et al.
British Journal of Cancer, 101(1), 38-38 (2009)