D2050000
Dimetilsulfóxido
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %, 63 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
disponibilidade
not available in (Sales restrictions may apply)
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
densidade
1.10 g/mL (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Atenção
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)