Documentos
C8051
Sigma-Aldrich
Colagenase
Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
forma
powder
caseinase activity
≥10 units/mg solid
atividade específica
≥1.0 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used:
  • to harvest osteosarcoma 143B cells from collagen scaffold
  • in tissue digestion of islets and carotid artery
  • in the digestion of chorionic villi
  • in enzymatic dissociation for ATP-based tumour chemosensitivity assay (ATP-TCA) in solid tumors
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clostridium histolyticum produces two classes of collagenases. Clostridial collagenases are found to be highly effective than mammalian collagenases. It is capable of cleaving at multiple cleavage sites within the collagen triple helix. It is implicated in the bacterial invasion in gas gangrene.
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Collagenase treatment can cause some cells to die. Typically, concentrations varying from 0.1 to 5 mg/mL is used for digestion. The duration of reaction varyies from 15 minutes to several hours to yield a satisfactory efficiency of cell dissociation, without causing too much cell death. Krebs Ringer buffer with calcium and BSA is preffered and Zn2+ is required for activity. This enzyme is tested for the release of hepatocytes at approximately 1 mg/mL conc., in a total volume of 100 mL for each rat liver.
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
substrato
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Colagenase lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9722
Colagenase
Colagenase lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9697
Colagenase
Colagenase 0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1639
Colagenase
Colagenase purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
C0255
Colagenase
Colagenase A from Clostridium histolyticum
Roche
COLLA-RO
Colagenase A
Colagenase suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C2139
Colagenase
Ming Yu et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 93(4), 1391-1399 (2002-09-18)
In contrast to its constrictor effects on peripheral arteries, 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) is an endothelial-dependent dilator of pulmonary arteries (PAs). The present study examined the hypothesis that the vasodilator effects of 20-HETE in PAs are due to an elevation of
The in vitro effect of gefitinib (Iressa) alone and in combination with cytotoxic chemotherapy on human solid tumours
Knight LA, et al.
BMC Cancer, 4(1), 83-83 (2004)
Growth inhibition of osteosarcoma cell lines in 3D cultures: role of nitrosative and oxidative stress.
Gorska M, et al.
Anticancer Research, 36(1), 221-229 (2016)
Erik J Behringer et al.
British journal of pharmacology, 166(2), 774-787 (2011-12-16)
Electrical conduction along endothelium of resistance vessels has not been determined independently of the influence of smooth muscle, surrounding tissue or blood. Two interrelated hypotheses were tested: (i) Intercellular conduction of electrical signals is manifest in endothelial cell (EC) tubes;
Upregulated TRPC3 and downregulated TRPC1 channel expression during hypertension is associated with increased vascular contractility in rat
Noorani MM, et al.
Frontiers in Physiology, 2, 42-42 (2011)
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.