C5041
6-Carboxyfluorescein diacetate
~95% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
6-CFDA, 6-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
6-Carboxyfluorescein diacetate, ≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
100
200
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to yellow
solubilidade
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
chave InChI
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.