86826
5-Carboxyfluorescein
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-FAM
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
fluorescência
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
chave InChI
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3