APOAC
Annexin V-Cy3™ Apoptosis Detection Kit
Sinônimo(s):
Red fluorescent Annexin V apoptosis assay
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 200 tests
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
flow cytometry: suitable
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Características e benefícios
- Rapid labeling of cells. Cell staining takes only 10 minutes.
- No cell fixation or processing required, reducing the detection time and allowing the cells to be used for further study.
- 6-Carboxyfluorescein diacetate secondary dye is included with the kit to differentiate apoptotic cells from viable and necrotic cells.
Princípio
Informações legais
Somente componentes do kit
- Annexin V Cy3.18 Conjugate from human placenta, buffered aqueous solution 10 μg
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- C50416-Carboxyfluorescein diacetate 10 mgSDS
Artigos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.