94498
5-Cyano-2,3-di-(p-tolyl)tetrazolium chloride
≥85% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Cyano-2,3-bis(4-methylphenyl)-2H-tetrazolium chloride, CTC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥85% (HPLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1ccc(cc1)-n2nc(n[n+]2-c3ccc(C)cc3)C#N
InChI
1S/C16H14N5.ClH/c1-12-3-7-14(8-4-12)20-18-16(11-17)19-21(20)15-9-5-13(2)6-10-15;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SSJZAXOTLCJNLF-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
produto comparável
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3