C4042
Captopril
≥98% (HPLC), powder, angiotensin converting enzyme inhibitor
Sinônimo(s):
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Captopril, ≥98% (HPLC), powder
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
104-108 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
originador
Bristol-Myers Squibb
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informações sobre genes
human ... ACE(1636) , AGTR1(185) , AGTR2(186) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310)
Aplicação
- to examine the influence of timing of captopril treatment on efficacy in transverse aortic constriction (TAC) mice[1]
- as an angiotensin-converting enzyme inhibitor and orally administered to unrestrained Wistar Kyoto rats in an approach to study its effects of angiogenesis inhibition and interdependency with other drugs[2]
- used as a positive control in spectrophotometric assay to study the angiotensin-converting enzyme inhibitory activity[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox