21888
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
CFSE
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
solid
pf
152-154 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
fluorescência
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
chave InChI
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to label cells for flow cytometry
- in lymphocyte proliferation assay
- to determine the intracellular or intra-organellar pH in chloroplasts
- to label Leishmania amazonensis and Leishmania major
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.