21877
5(6)-Carboxyfluorescein
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5(6)-FAM, 5,6-CF
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
pf
275 °C (dec.) (lit.)
fluorescência
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
chave InChI
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.