The specific method used to test this material for protease activity is considered proprietary. However, it is based on the enzymatic cleavage of FITC-Casein. See the link below to review the FITC-Casein Enzymatic Assay to demonstrate the principle of this method.
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/353/850/c3777enz.pdf
A3059
Albumina sérica bovina
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥98%
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Impurezas
essentially globulin free
protease, none detected
perda
≤5%
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
atividade externa
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
- Quantificação de proteínas (como padrão)
- Imuno-histoquímica (como agente bloqueador)
- Cultura celular (como nutriente)
Esta BSA em particular é avaliada e testada especificamente para apresentar teor baixíssimo de protease/status de ausência de proteases. A BSA isenta de proteases pode ser usada em aplicações como as seguintes:
- Ensaios enzimáticos
- Ensaios à base de proteínas
- Técnicas sensíveis a proteases, que incluem:
b) Hibridização de ácidos nucleicos
c) Radioimunoensaio (RIE)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Fracionado por choque térmico
- Sem proteases
- Essencialmente isento de globulinas
Nota de preparo
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
-
Which method do you use to determine the protease concentration?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use in ELISA?
1 answer-
We have not tested A3059 for specific use in ELISA. However, A3059 is considered to be essentially gamma-globulin free, which makes this more potentially useful in ELISA, by reducing a potential source of background.
Helpful?
-
-
What is the fatty acid content of Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA)? Can it be considered fatty acid free?
1 answer-
The fatty acid content of A3059 is not tested in quality control, and it is not reported on our Certificate of Analysis. We would not refer to this product as "fatty acid free".
Helpful?
-
-
Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), acetylated to inactivate nucleases?
1 answer-
A3059 is not acetylated. We do not test for the presence of nucleases. Acetylated BSA products would be B2518 or B8894.
Helpful?
-
-
Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), suitable for use as a blocking agent in immunoblotting?
1 answer-
We have not tested A3059 for specific use in immunoblotting as a blocking agent, in quality control. However, A3059 is considered to be essentially gamma-globulin free, which makes this more potentially useful in blotting experiments, by reducing a potential source of background. The Technical Bulletin states that "Globulin free albumins are suitable for use in applications where no other proteins should be present".
Helpful?
-
-
Is Product A3059, Albumin from bovine serum (BSA), endotoxin-free?
1 answer-
We have not tested A3059 for endotoxin content. Endotoxin-tested BSA products would include A4919, A9306, A9430, A2934, A9306, A9543, or A3675.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.