Documentos
L2020
Sigma-Aldrich
Mouse Laminin
from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, 0.2 μm filtered, liquid, 1-2 mg/mL, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Laminina
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
Laminina, 1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
aqueous solution
peso molecular
A subunit 400 kDa
B1 subunit 210 kDa
B2 subunit 200 kDa
embalagem
pkg of 1 mg
concentração
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cobertura de superfície
1‑2 μg/cm2
Impurezas
Microbial Contamination, passes test
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Especificidade de ligação
Peptide Source: Collagen
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
As lamininas são glicoproteínas adesivas não colagenosas com um peso molecular substancial. São proteínas heterotriméricas com três polipeptídeos ligados ao dissulfeto conhecidos como as cadeias α β e γ. Os vários domínios polipeptídicos de lamininas podem se ligar a vários receptores de superfície celular, incluindo vários dímeros de integrina, distroglicano e sindecanos, além de outros componentes de ECM. Essa glicoproteína trimérica de multidomínio da matriz extracelular é o principal componente da lâmina basal que apoia a adesão, a proliferação e a diferenciação.
Aplicação
A laminina da membrana basal de sarcoma de Engelbreth-Holm-Swarm murino foi usada em:
  • Diferenciação de células produtoras de insulina (IPC).
  • Ensaios de inibição de infecção.
  • Ensaio de proliferação.
A laminina auxilia no crescimento e diferenciação de vários tipos celulares, inclusive células epiteliais, endoteliais, neurais, musculares e hepáticas. É recomendado para uso como substrato em cultura celular em concentração de 1-2 μg/cm2. A concentração ideal depende do tipo celular, bem como da aplicação ou dos objetivos de pesquisa.
Ações bioquímicas/fisiológicas
As proteínas lamininas são componentes integrais do arcabouço estrutural em tecidos animais. Elas se associam com o colágeno tipo IV, através da entactina e do perlecano, e se ligam às membranas celulares através dos receptores de integrina, complexos glicoproteína-distroglicano e glicoproteínas do grupo sanguíneo luterano. A laminina tem domínios ativos para ligação de colágeno, adesão celular, ligação de heparina e fragmentos de crescimento para fora de neuritos.
Componentes
A laminina é um glicoproteína trimérica com vários domínios de matriz extracelular, sendo o principal componente não colaginoso da lâmina basal que auxilia na adesão, proliferação e diferenciação. A laminina é composta de cadeias A, B1 e B2, que são conectadas por várias ligações dissulfeto. Este produto de laminina foi isolado de tumor de Engelbreth-Holm-Swarm de camundongo.
Atenção
Recomenda-se armazenar este produto em alíquotas de trabalho a -20 °C.
Nota de preparo
Este produto é fornecido em uma concentração de 1 − 2 mg/ml em 50 mM de Tris-HCl, com 150 mM de NaCl. Ele é filtrado com filtro de 0,2 μm. Descongele esta solução lentamente antes de usar a 2-8 °C para evitar a formação de gel. Para uso como revestimento, dilua em solução salina balanceada, cubra a superfície da cultura com um volume mínimo e incube a 37 °C por duas horas. Lave 3 vezes com PBS antes de plaquear as células. Revestimentos de laminina podem ser armazenados por um mês a 2-8 °C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Axonal pathfinding: Extracellular matrix role
Letourneau, P
Encyclopedia of Neuroscience, 1, 1139-1145 (2009)
Fibronectin and laminin promote differentiation of human mesenchymal stem cells into insulin producing cells through activating Akt and ERK.
Lin HY, et al.
Journal of Biomedical Science, 17:56 (2010)
The laminin family
Monique Aumailley
Journal of Separation Science, 7(1), 48-55 (2013)
Mitogenic activity of laminin on human melanoma and melanocytes: different signal requirements and role of beta 1 integrins.
Mortarini R, et al.
Cancer Research, 55(20), 4702-4710 (1995)
Julie Gaburro et al.
Emerging microbes & infections, 7(1), 68-68 (2018-04-25)
Understanding Zika virus infection dynamics is essential, as its recent emergence revealed possible devastating neuropathologies in humans, thus causing a major threat to public health worldwide. Recent research allowed breakthrough in our understanding of the virus and host pathogenesis; however
Artigos
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Ver tudo
Protocolos
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.