Documentos Principais
SCM075
Sigma-Aldrich
Inibidor de ROCK (Y-27632)
The ROCK Inhibitor (Y-27632) is available in a 5 mg format & has been optimized & validated for cell culture & Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
Y-27632
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
320.26 g/mol
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
O inibidor de ROCK (Y-27632) é um inibidor competitivo com ATP e seletivo de quinases proteicas associadas a Rho (ROCK), incluindo a p160Rock (Ki=140nM) e a Rock-II. Também age como potente inibidor da sensibilização a Ca2+ induzida por agonista da fosforilação de miosina e contração de músculo liso. Um tratamento de uma hora com 10uM de Y-27632 bloqueia a apoptose de células-tronco embrionárias humanas (CTEh) cultivadas dissociadas, aumentando a sobrevivência e a eficiência de clonagem das CTEh sem afetar sua pluripotência1. Recentemente, alguns relatos demonstraram que a aplicação de Y-27632 e Accutase (N.º do cat. SCR005), uma mistura formulada de enzimas digestivas, aumenta a taxa de sobrevivência pós-descongelamento de CTEh individuais usando métodos convencionais de congelamento lento e descongelamento rápido
Armazenamento e estabilidade
Antes da reconstituição: Manter a -20 ºC, ao abrigo da luz por 2 anos. Após a reconstituição: 1 ano a -20 ºC, ao abrigo da luz
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Malgorzata Bienkowska-Haba et al.
Journal of virology, 94(3) (2019-11-22)
It is established that the host cell transcriptomes of natural lesions, organotypic rafts, and human papillomavirus (HPV)-immortalized keratinocytes are altered in the presence of HPV genomes. However, the establishment of HPV-harboring cell lines requires selection and immortalization, which makes it
Maike Frye et al.
eLife, 9 (2020-09-09)
Endothelial integrity is vital for homeostasis and adjusted to tissue demands. Although fluid uptake by lymphatic capillaries is a critical attribute of the lymphatic vasculature, the barrier function of collecting lymphatic vessels is also important by ensuring efficient fluid drainage
Ambra Gianotti et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1176-1176 (2018-11-13)
Cystic fibrosis (CF) is a chronic disease caused by mutations in the CF transmembrane conductance regulator (CFTR) gene, which encodes for a channel expressed at the apical surface of epithelial tissues. Defective chloride and bicarbonate secretion, arising from CFTR mutations
Marta Słoniecka et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(10), 1477-1489 (2019-08-11)
Fibrosis is characterized by hardening, overgrowth, and development of scars in various tissues as a result of faulty reparative processes, diseases, or chronic inflammation. During the fibrotic process in the corneal stroma of the eye, the resident cells called keratocytes
Anushree C Gulvady et al.
Molecular biology of the cell, 30(11), 1298-1313 (2019-03-21)
Fibroblasts transformed by the proto-oncogene Src form individual invadopodia that can spontaneously self-organize into large matrix-degrading superstructures called rosettes. However, the mechanisms by which the invadopodia can spatiotemporally reorganize their architecture is not well understood. Here, we show that Hic-5
Artigos
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Ver tudo
Protocolos
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Conteúdo relacionado
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Questions
  1. How to dissolve RI? Can I use cell culture grade water?
    1 answer
    1. This product is soluble at 1 mM in water. The Certificate of Analysis recommends using sterile distilled water. Tissue culture grade water is suitable.