Documentos Principais
SCM005
Sigma-Aldrich
Meio de manutenção ReNcell NSC
ReNcell NSC Maintenance Medium is a defined serum-free, growth factor-free neural stem cell medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of ReNcell immortalized human neural progenitor cells.
Sinônimo(s):
ReNcell Neural Stem Cell Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
O meio de manutenção ReNcell NSC é um meio definido, sem soro e sem fator de crescimento, que foi otimizado para o crescimento e diferenciação in vitro das células precursoras neurais humanas imortalizadas ReNcell. Quando usado em conjunto com FGF e EGF, o meio de manutenção permite a proliferação de células-tronco neurais ReNcell VM e CX imortalizadas. A retirada dos fatores de crescimento do meio de manutenção de CTN ReNcell resulta na diferenciação espontânea das células precursoras neurais imortalizadas ReNcell
forma física
O meio de manutenção ReNcell NSC contém DMEM/F12, HEPES, L-glutamina, albumina sérica humana, transferrina humana, dicloridrato de putrescina, insulina recombinante humana, L-tiroxina, Tri-iodo-tironina, progesterona, selenito de sódio, heparina, corticosterona. O meio não contém antibióticos.
Armazenamento e estabilidade
O meio de manutenção de células-tronco neurais ReNcell, SCM005, deve ser armazenado a -20 °C até o momento de uso. Após o descongelamento, o meio de manutenção deve ser armazenado a 2-8 °C e receber uma data de vencimento de 1 mês.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yen-Ju Chen et al.
Genome research, 30(3), 375-391 (2020-03-05)
Circular RNAs (circRNAs), a class of long noncoding RNAs, are known to be enriched in mammalian neural tissues. Although a wide range of dysregulation of gene expression in autism spectrum disorder (ASD) have been reported, the role of circRNAs in
Transcriptional signature and memory retention of human-induced pluripotent stem cells.
Marchetto, Maria C N, et al.
Testing, 4, e7076-e7076 (2009)
Se Hoon Choi et al.
Nature, 515(7526), 274-278 (2014-10-14)
Alzheimer's disease is the most common form of dementia, characterized by two pathological hallmarks: amyloid-β plaques and neurofibrillary tangles. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease posits that the excessive accumulation of amyloid-β peptide leads to neurofibrillary tangles composed of aggregated
Yuyu Song et al.
Scientific data, 6, 190016-190016 (2019-02-20)
The immortalized human ReNcell VM cell line represents a reproducible and easy-to-propagate cell culture system for studying the differentiation of neural progenitors. To better characterize the starting line and its subsequent differentiation, we assessed protein and phospho-protein levels and cell
B J Carroll
Advances in biochemical psychopharmacology, 39, 179-188 (1984-01-01)
The DST is a practical laboratory test that can be used in outpatient or inpatient settings. The required laboratory technology is available at any hospital. No subjective, behavioral, or metabolic side-effects occur with the single-dose administration of dexamethasone, and the
Artigos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protocolos
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.