Documentos Principais
P8920
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina
0.1 % (w/v) in H2O
Sinônimo(s):
2-(4-Cianoanilino)-4,6-dicloropirimidina, 4-[(4,6-dicloro-2-pirimidinil)amino]benzonitrila
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.47
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label.
peso molecular
150,000-300,000
concentração
0.1 % (w/v) in H2O
cor
colorless
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Aplicação
A solução de poli-L-lisina foi usada para prender cortes de células endoteliais a lâminas de estrutura de membrana de PET submetidas a “crosslinking” com radiação UV. As lâminas revestidas de poli-L-lisina foram usadas pra a colocação de cortes de tecido para ensaios imunohistoquímicos.
Os polímeros de poli-L-lisina podem ser usados para promover a adesão celular a substratos sólidos, conjugação com metotrexato para aumentar o transporte de fármaco, microencapsulamento de ilhotas, tecnologia de microencapsulamento celular, revestimento de lâminas de vidro para microarranjos e preparados cromossômicos. A poli-L-lisina de menor peso molecular (30.000-70.000) é menos viscosa em solução, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A poli-L-lisina é um fator de adesão não específico para células, com utilidade na promoção da adesão celular a substratos sólidos através do aumento das interações eletrostáticas entre íons com carga negativa da membrana celular e a superfície da cultura. Quando absorvida à superfície da cultura celular, a poli-L-lisina atua para aumentar o número de sítios com carga positiva disponíveis para ligação celular. Com células capazes de digerir a poli-L-lisina, deve-se usar a poli-D-lisina como fator de adesão.
Componentes
A poli-L-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo possibilita que a poli-L-lisina esteja em uma forma cristalina solúvel em água. Uma pequena quantidade do produto pode ser encontrada na estrutura beta, porque o HBr interfere na ligação de hidrogênio entre o grupo amina e o grupo carboxila ou as porções que contêm N ou O.
Nota de preparo
Este produto é fornecido como uma solução em água 0,10% (p/v). O revestimento das lâminas com esta solução deve ser seguido por 5 minutos de incubação e secagem das lâminas em temperatura ambiente. As lâminas revestidas serão estáveis por um ano, se protegidas contra poeira.
substituído por
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Poli-L-lisina mol wt ≥300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P5899
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P7280
Poli-D-lisina
Poli-L-lisina mol wt 1,000-5,000
Sigma-Aldrich
P0879
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt ≥300,000
Sigma-Aldrich
P1524
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6407
Poli-D-lisina
Poli-L-lisina mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P1274
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P7890
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt >300,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P7405
Poli-D-lisina
Poli-L-lisina mol wt 4,000-15,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P6516
Poli-L-lisina
Kimberly Cramer et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
In situ visualization of molecular assemblies near their macromolecular scale is a powerful tool to investigate fundamental cellular processes. Super-resolution light microscopies (SRM) overcome the diffraction limit and allow researchers to investigate molecular arrangements at the nanoscale. However, in bacterial
Expression of the receptor activator for nuclear factor-?B ligand and osteoprotegerin in chronic otitis media.
Kuczkowski J et al.
American Journal of Otolaryngology, 31, 404-404 (2010)
Distinctive expression of chemokines and transforming growth factor-beta signaling in human arterial endothelium during atherosclerosis.
Volger OL, et al.
The American Journal of Pathology, 171, 326-337 (2007)
Hermann C Altmeppen et al.
Molecular neurodegeneration, 6, 36-36 (2011-05-31)
The cellular prion protein (PrPC) fulfils several yet not completely understood physiological functions. Apart from these functions, it has the ability to misfold into a pathogenic scrapie form (PrPSc) leading to fatal transmissible spongiform encephalopathies. Proteolytic processing of PrPC generates
Guojun Shi et al.
The Journal of clinical investigation, 127(10), 3897-3912 (2017-09-19)
Peptide hormones are crucial regulators of many aspects of human physiology. Mutations that alter these signaling peptides are associated with physiological imbalances that underlie diseases. However, the conformational maturation of peptide hormone precursors (prohormones) in the ER remains largely unexplored.
Artigos
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Conteúdo relacionado
Aprenda sobre o estudo clínico do sangue, dos órgãos produtores de sangue e das doenças hematológicas, incluindo tratamento, prevenção e colorações e corantes usados nos testes hematológicos.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.