Documentos
D6546
Sigma-Aldrich
DMEM - high glucose
With sodium Bicarbonate, sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME, DMEM
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
product name
Meio de Eagle modificado por Dulbecco - alto teor de glicose, With 4500 mg/L glucose, sodium pyruvate, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: high
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Este meio de glicose DMEM-Hi é um meio completo concentrado 1x, com adição de piruvato de sódio. Ele também difere da formulação original do DMEM-Hi em que a piridoxina é substituída por piridoxal. O piridoxal é um componente instável do meio. Este meio requer suplementação com L-glutamina ou L-alanil-L-glutamina.
Aplicação
O meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) é uma modificação do meio basal Eagle (BME) que contém concentrações quatro vezes maiores de aminoácidos e vitaminas. A formulação original contém 1000 mg/l de glicose e foi usada para cultura de células embrionárias de camundongo. Desde então, ele foi modificado de várias maneiras para dar suporte a culturas primárias de células de camundongo e frango, além de diversas células normais e transformadas. Cada um desses meios oferece uma combinação diferente de L-glutamina e piruvato de sódio. Além disso, os níveis de glicose foram elevados para 4500 mg/l, contribuindo para o nome "DMEM/alto".
Reconstituição
Suplemente com 0,584 g/l de L-glutamina.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Gloria Bonuccelli et al.
Oncotarget, 8(13), 20667-20678 (2017-02-23)
Here, we assembled a broad molecular "tool-kit" to interrogate the role of metabolic heterogeneity in the propagation of cancer stem-like cells (CSCs). First, we subjected MCF7 cells to "metabolic fractionation" by flow cytometry, using fluorescent mitochondrial probes to detect PCG1α
Morag R Hunter et al.
Journal of molecular biology, 430(14), 2153-2163 (2018-05-21)
Multi-subunit tethering complexes control membrane fusion events in eukaryotic cells. Class C core vacuole/endosome tethering (CORVET) and homotypic fusion and vacuole protein sorting (HOPS) are two such complexes, both containing the Sec1/Munc18 protein subunit VPS33A. Metazoans additionally possess VPS33B, which
Maria Peiris-Pagès et al.
Aging, 11(14), 4801-4835 (2019-07-18)
Using proteomics analysis, we previously compared MCF7 breast cancer cells grown as 3D tumor spheres, with the same cell line grown as monolayers. Our results indicated that during 3D anchorage-independent growth, the cellular machinery associated with i) mitochondrial biogenesis and
Qian Dai et al.
Nucleic acids research, 45(21), 12301-12310 (2017-10-17)
Transposable elements (TEs) compose about 40% of the murine genome. Retrotransposition of active TEs such as LINE-1 (L1) tremendously impacts genetic diversification and genome stability. Therefore, transcription and transposition activities of retrotransposons are tightly controlled. Here, we show that the
Peter R Strege et al.
Scientific reports, 7(1), 15650-15650 (2017-11-17)
In the gastrointestinal (GI) epithelium, enterochromaffin (EC) cells are enteroendocrine cells responsible for producing >90% of the body's serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT). However, the molecular mechanisms of EC cell function are poorly understood. Here, we found that EC cells in mouse
Artigos
Cell culture protocol for passaging and splitting suspension cell lines