Documentos
B6916
Supelco
Reagente de Bradford
for 0.1-1.4 mg/ml protein
Sinônimo(s):
Ensaio de ligação proteica ao corante Coomassie, reagente corante de proteínas
About This Item
Código UNSPSC:
12161500
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
forma
solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ensaio de Bradford consiste na adição de azul de Comassie brilhante G-250 à solução proteica. O corante azul de comassie se associa a aminoácidos básicos e aromáticos, causando assim uma alteração na absorbância durante a determinação proteica.
Aplicação
O reagente de Bradford foi usado para determinar a concentração total de proteína.
Características e benefícios
  • O reagente está pronto para uso. Não é necessário diluição ou mistura.
  • O desenvolvimento da cor é rápido. Basta uma incubação de cinco minutos e a amostra é lida a 595 nm.
  • Açúcares redutores e substâncias redutoras juntamente com tióis não interferem com este reagente.
  • O reagente é adequado para ensaios micro (1-10 μg/ml) e padrão (50-1400 μg/ml).
  • Pode ser usado em ensaios de placas de micropoços:
  • ensaio barato.
Informações legais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sin-Jin Li et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 36(3), 760-767 (2016-06-28)
The cellular mechanisms of obesity-induced cardiomyopathy are multiple and not completely elucidated. The objective of this study was to differentiate two obesity-associated cardiomyopathy miniature pig models: one with the metabolic syndrome (MetS), and one with a metabolically healthy obesity (MHO).
Influence of condensing equipment and temperature on exhaled breath condensate pH, total protein and leukotriene concentrations.
Czebe K et al.
Respiratory Medicine, 102, 720-720 (2008)
M Tal et al.
The Journal of biological chemistry, 260(18), 9976-9980 (1985-08-25)
Dimethyl sulfoxide was found to be effective for extraction of Coomassie Brilliant Blue R-250 (Coomassie R) from stained proteins on polyacrylamide gel slices. A good correlation was found between the ability of different proteins to bind Coomassie R and their
Role of rpoS in the development of cell envelope resilience and pressure resistance in stationary-phase Escherichia coli.
Charoenwong D et al.
Applied and Environmental Microbiology, 77, 5220-5229 (2011)
Hugh S Winwood-Smith et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 313(4), R347-R356 (2017-07-14)
Long-term studies have found that low-carbohydrate diets are more effective for weight loss than calorie-restricted diets in the short term but equally or only marginally more effective in the long term. Low-carbohydrate diets have been linked to reduced glycogen stores
Artigos
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Protocolos
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
Conteúdo relacionado
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Métodos de quantificação de proteínas, reagentes e tecnologia de imunoensaio para medir com precisão as concentrações proteicas em diversas amostras.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.