T5428
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate
≥95% purity, powder
Sinônimo(s):
TMRM
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
composição
Carbon: 57.5-62.4%
Nitrogen: 5.3-5.9%
cor
dark green
solubilidade
methanol: 5 mg/mL, clear
εmax
>95000 at 546-552 nm in methanol
fluorescência
λem 573 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C\C(C=C3Oc4cc(ccc24)N(C)C)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H25N2O3.ClHO4/c1-26(2)16-10-12-20-22(14-16)30-23-15-17(27(3)4)11-13-21(23)24(20)18-8-6-7-9-19(18)25(28)29-5;2-1(3,4)5/h6-15H,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
PFYWPQMAWCYNGW-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.