87918
Tetramethylrhodamine isothiocyanate mixed isomers
suitable for fluorescence, mixture of isomers
Sinônimo(s):
MRITC, TRITC, Tetramethylrhodamine B isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 529 nm; λem 596 nm in DMSO
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
TRITC dissolves completely in DMSO at a rapid rate. And gamma globulin is unaffected to up to 30% DMSO dilution in carbonate buffer. Tetramethylrhodamine isothiocyanate doesn’t dissolve in other denaturing agents completely.
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.