87917
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinônimo(s):
TMRE, TMRE perchlorate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPCE)
forma
solid
solubilidade
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 540 nm; λem 595 nm in DMSO
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCOC(=O)c1ccccc1-c2c3ccc(cc3[o+]c4cc(ccc24)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C26H27N2O3.ClHO4/c1-6-30-26(29)20-10-8-7-9-19(20)25-21-13-11-17(27(2)3)15-23(21)31-24-16-18(28(4)5)12-14-22(24)25;2-1(3,4)5/h7-16H,6H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
NBAOBNBFGNQAEJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
The sorted cells containing TMRE perchlorate don’t interfere with the subsequent functional assays and hence are a preferred choice for the enrichment of functionally active, unbiased cell populations.
Aplicação
TMRE perchlorate is also used to study Fullerene C 60 penetration into Leukemic Cells and the subsequent photoinduced Cytotoxic Effects.
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.