Documentos Principais
C2920
Sigma-Aldrich
Carbonilcianeto 4-(trifluorometoxi)fenil-hidrazona
≥98% (TLC), powder, Mitophagy inducer
Sinônimo(s):
FCCP, Mesoxalonitrila 4-trifluorometoxifenil-hidrazona
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.402,00
50 MG
R$ 5.555,00
R$ 1.402,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.402,00
50 MG
R$ 5.555,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4NHN=C(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
254.17
Beilstein:
664446
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 1.402,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Carbonilcianeto 4-(trifluorometoxi)fenil-hidrazona, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
cor
yellow
pf
174-175 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(N\N=C(/C#N)C#N)cc1
InChI
1S/C10H5F3N4O/c11-10(12,13)18-9-3-1-7(2-4-9)16-17-8(5-14)6-15/h1-4,16H
chave InChI
BMZRVOVNUMQTIN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O FCCP é um protonóforo (íonóforo H+ ) e desacoplador da fosforilação oxidativa nas mitocôndrias. [1] Ele é capaz de despolarizar as membranas plasmáticas e mitocondriais. Foi demonstrado que o FCCP tem vários efeitos no cálcio celular. Também foi relatado que ele inibe uma corrente de K+ de fundo e induz uma pequena corrente interna, reduz o pH em 0,1 unidade e induz um aumento na [Na+] intracelular. O FCCP estimula a atividade da Mg2+-ATPase, inibe a produção de β-amiloide e imita o efeito do agonista seletivo de glutamato N-metil-D-aspartato (NMDA) na produção de superóxido mitocondrial.
Aplicação
O carbonilocianídrico 4-(trifluorometoxi)fenilhidrazona (FCCP) tem sido utilizado como desacopladorem cultura celular para: estudar seus efeitos sobre adipócitos termogênicos murinos[2]; estudarseus efeitos na β-oxidação em mitocôndrias de camundongo[3];estudar seus efeitos no metabolismo em células dendríticas derivadas da medulaóssea de camundongo[4]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Isa Mambetsariev et al.
Journal of clinical medicine, 8(7) (2019-07-19)
Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive neuroendocrine disease with an overall 5 year survival rate of ~7%. Although patients tend to respond initially to therapy, therapy-resistant disease inevitably emerges. Unfortunately, there are no validated biomarkers for early-stage SCLC
Kyu-Sang Park et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 443(3), 344-352 (2002-01-26)
We investigated the effects of carbonylcyanide p-trifluoromethoxyphenylhydrazone (FCCP), a protonophore and uncoupler of mitochondrial oxidative phosphorylation in mitochondria, on plasma membrane potential and ionic currents in bovine aortic endothelial cells (BAECs). The membrane potential and ionic currents of BAECs were
Aleksandar Rakovic et al.
Cell death and differentiation, 26(8), 1428-1441 (2018-10-31)
The Parkinson's disease (PD)-related ubiquitin ligase Parkin and mitochondrial kinase PINK1 function together in the clearance of damaged mitochondria. Upon mitochondrial depolarization, Parkin translocates to mitochondria in a PINK1-dependent manner to ubiquitinate outer mitochondrial membrane proteins. According to the current
Sunjin Lee et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109377-109377 (2019-06-30)
The measurement of oxygen consumption rate (OCR) provides a comprehensive understanding of mitochondrial metabolism. However, no study has been conducted to investigate the mitochondrial dysfunction caused by organophosphate flame retardants (OPFRs). The objectives of this study were to optimize the
Catherine G Burke et al.
Scientific reports, 9(1), 11489-11489 (2019-08-09)
Early life environmental exposures drive lasting changes to the function of the immune system and can contribute to disease later in life. One of the ways environmental factors act is through cellular receptors. The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is expressed
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research