Product C2759 has not undergone cell culture testing. However, information about storage after reconstitution is available. It states, "Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C."
C2759
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥97% (TLC), powder, mitophagy inducer
Sinônimo(s):
m-Cl-CCP, CCCP, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, ≥97% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 100 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
chave InChI
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the inhibition of efflux pump in clinical Pseudomonas aeruginosa[1]
- to inhibit oxidative phosphorylation activity of mitochondria in human Beas-2B bronchial epithelial cells[2]
- to prepare carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone solution for oxidative and mitochondrial stress assay and mitophagy induction in Caenorhabditis elegans[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
-
What is the shelf life of C2759 in cell culture media?
1 answer-