Documentos Principais
S9625
Sigma-Aldrich
Cloreto de sódio
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99%
Formulário:
powder or crystals
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
pH
7
pf
801 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
O cloreto de sódio pode ser usado como:      
  • Um modelo para sintetizar nanofolhas de silício 2D usando tetraetil ortossilicato (TEOS) como fonte de sílica. A grande área de superfície do NaCl promove a formação de nanofolhas de SiO2 de grande área por meio de um processo de automontagem.      
  • Um modelo para preparar nanocubos ocos de dióxido de estanho (SnO2), que são aplicáveis como materiais de ânodo para baterias de íons de lítio.
  • Um suporte de catalisador na síntese em larga escala de nanofibras de carbono usando oxalatos de metal como catalisadores por um método de deposição química em fase de vapor.
Características e benefícios
O NaCl é:      
  • Altamente solúvel em água e econômico.      
  • Facilmente reciclado por meio de um processo de recristalização.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Kathryn P Trogden et al.
Current biology : CB, 29(14), 2339-2350 (2019-07-16)
The microtubule (MT) network is an essential regulator of insulin secretion from pancreatic β cells, which is central to blood-sugar homeostasis. We find that when glucose metabolism induces insulin secretion, it also increases formation of Golgi-derived microtubules (GDMTs), notably with
Christopher S Morrow et al.
Cell stem cell, 26(4), 558-568 (2020-02-29)
Maintaining a healthy proteome throughout life is critical for proper somatic stem cell function, but the complexities of the stem cell response to increases in damaged or aggregated proteins remain unclear. Here we demonstrate that adult neural stem cells (NSCs)
Anabel Fernández-Iglesias et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(2), 877-886 (2018-11-13)
Liver cells isolated from pre-clinical models are essential tools for studying liver (patho)physiology, and also for screening new therapeutic options. We aimed at developing a new antibody-free isolation method able to obtain the four main hepatic cell types (hepatocytes, liver