Documentos Principais
RDD041
Sigma-Aldrich
Cloreto de sódio
Redi-Dri, ≥99%, DNase, RNase, and protease (none detected), free-flowing
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99%
linha de produto
Redi-Dri
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
qualidade
free-flowing
pH
7
pf
801 °C (lit.)
atividade externa
DNase, RNase, and protease (none detected)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Características e benefícios
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.