Documentos Principais
1.06406
Supelco
Cloreto de sódio
99.99 Suprapur®
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Fórmula linear:
NaCl
Número CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-598-3
NACRES:
NB.21
Ensaio:
99.99%
grau:
for inorganic trace analysis
Formulário:
solid
solubilidade:
358 g/L
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 865 °C)
Ensaio
99.99%
Formulário
solid
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
1461 °C/1013 hPa
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
358 g/L
densidade volumétrica
1140 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
99,99 Suprapur®
Aplicação
Cloreto de sódio 99,99 Suprapur®. N.º CAS 7647-14-5, Número CE 231-598-3.
Ligação
Substitui: 6406; 6406-2; 6406-1
Nota de análise
Pureza (metálica)mínimo de 99,99%Teor (argentométrico)mínimo de 99,5%Brometo (Br)máximo de 10 ppmIodeto (I)máximo de 10 ppmFosfato (PO₄)máximo de 5 ppmSulfato (SO₄)máximo de 10 ppmNitrogênio (N) totalmáximo de 10 ppmHexacianoferrato (Fe(CN)₆)máximo de 1 ppmAl (alumínio)máximo de 0,01 ppmBa (bário)máximo de 2 ppmCa (cálcio)máximo de 0,1 ppmCd (cádmio)máximo de 0,005 ppmCe (cério)máximo de 0,005 ppmCo (cobalto)máximo de 0,005 ppmCr (cromo)máximo de 0,01 ppmCs (césio)máximo de 5 ppmCu (cobre)máximo de 0,005 ppmEu (európio)máximo de 0,005 ppmFe (ferro)máximo de 0,05 ppmK (potássio)máximo de 5 ppmLa (lantânio)máximo de 0,005 ppmLi (lítio)máximo de 0,5 ppmMg (magnésio)máximo de 0,05 ppmMn (manganês)máximo de 0,01 ppmNi (níquel)máximo de 0,01 ppmPb (chumbo)máximo de 0,005 ppmRb (rubídio)máximo de 0,5 ppmSc (escândio)máximo de 0,005 ppmSm (samário)máximo de 0,005 ppmSr (estrôncio)máximo de 0,1 ppmTl (tálio)máximo de 0,005 ppmY (ítrio)máximo de 0,005 ppmYb (itérbio)máximo de 0,005 ppmZn (zinco)máximo de 0,01 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Cloreto de sódio EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
SAFC
1.06444
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
71387
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
SX0420
Cloreto de sódio
Cloreto de sódio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1321
Cloreto de sódio
Artigos
Preparation of a standard solution for COD/chloride
Preparação de uma solução padrão para DQO/cloreto