S3014
Cloreto de sódio
for molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
forma
crystalline
Impurezas
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
NICKase, none detected
RNAse, none detected
protease, none detected
turbidez
≤3.5 NTU
pH
7
pf
801 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
densidade
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
traços de cátion
K: ≤50 ppm
≤5 ppm (Heavy Metals by ICP-OES)
adequação
suitable for Western blot
suitable for mass spectrometry
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
cell analysis
atividade externa
DNase, RNase, and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Outras notas
geralmente comprado junto com este produto
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Annealing is the process of heating and cooling two single-stranded oligonucleotides with complementary sequences.
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.