Documentos
471356
Sigma-Aldrich
Ácido metanossulfônico
≥99.0%
Sinônimo(s):
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO3H
Número CAS:
Peso molecular:
96.11
Beilstein:
1446024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
167 °C/10 mmHg (lit.)
pf
17-19 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1,000 g/L at 20 °C
densidade
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
chave InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ácido metanossulfônico (MSA) é um ácido orgânico forte. A oxidação química de dimetilssulfeto na atmosfera leva à formação de MSA em grandes quantidades. O MSA é biodegradado com a formação de CO2 e sulfato. Ele é considerado um ácido ecológico, pois é menos tóxico e corrosivo em comparação com ácidos minerais.1 A solução aquosa de MSA foi considerada um eletrólito modelo para processos eletroquímicos.
Aplicação
O ácido metanossulfônico pode ser usado:
  • como catalisador para produzir alquilbenzenos lineares pela reação de adição entre olefinas de cadeia longa e benzeno.
  • Para preparar compósitos de polianilina (PANI)/grafeno com propriedades térmicas e elétricas aprimoradas.
  • Como catalisador para a transformação de misturas de glicose/xilose em ácido levulínico e furfural.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
372.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
189 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Facile in-situ preparation of polyaniline/graphene nanocomposites using methanesulfonic acid.
Kim DH and Park SY.
Polymer, 55(12), 2928-2935 (2014)
Use of methanesulfonic acid as catalyst for the production of linear alkylbenzenes.
Luong BX, et al.
J. Catal., 226(2), 301-307 (2004)
Methanesulfonic acid-catalyzed conversion of glucose and xylose mixtures to levulinic acid and furfural.
Rackemann DW, et al.
Industrial Crops and Products, 52, 46-57 (2014)
Methane Sulphonic Acid is Green Catalyst in Organic Synthesis.
Kulkarni P.
Orient. J. Chem., 31(1), 447-451 (2015)
Microbial metabolism of methanesulfonic acid.
Kelly DP and Murrell JC.
Archives of Microbiology, 172(6), 341-348 (1999)